Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Dimroth de vidrio Duran™
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240302
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10642472
  • 124.02€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 440cm2
Para vapores de condensación
250 mm
Vidrio Duran
19/26
Condensador Dimroth
1 Unidad
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN