Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Dimroth de vidrio Duran™
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240202
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 140cm2 | |
Para vapores de condensación | |
160 mm | |
Vidrio Duran |
19/26 | |
Condensador Dimroth | |
1 Unidad | |
conforme a DIN 12591 y además de DIN estándar |