Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05240314
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN | |
Para vapores de condensación | |
1 Unidad | |
Vidrio Duran |
Superficie de enfriamiento: 440 cm2 | |
250 mm | |
29/32 | |
Condensador Dimroth |