Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
79.87€ - 148.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN |
---|---|
Material | Vidrio Duran |
Tipo | Condensador Dimroth |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11516814
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240312 |
250 mm | 19/26 |
148.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10550003
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240211 |
160 mm | 14/23 |
104.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11596804
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240212 |
160 mm | 19/26 |
125.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10762903
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240414 |
400 mm | 29/32 |
102.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10030182
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240314 |
250 mm | 29/32 |
79.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN | |
Condensador Dimroth | |
1 Unidad |
Vidrio Duran | |
Para vapores de condensación |