Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240211
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10550003
  • 104.68€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 140cm2
Para vapores de condensación
160 mm
Vidrio Duran
14/23
Condensador Dimroth
1 unidad
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN