Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Dimroth con rosca GL 14 de vidrio Duran™
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240212
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11596804
  • 125.08€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 140cm2
Para vapores de condensación
160 mm
Vidrio Duran
19/26
Condensador Dimroth
1 Unidad
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN