Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05250211
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10224214
  • 100.38€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12593
  • Con toma y cono NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de enfriamiento: 240cm2
Para vapores de condensación
160 mm
Vidrio Duran
14/23
Condensador de bobina
1 Unidad
Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN