Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
100.38€ - 130.27€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN |
---|---|
Material | Vidrio Duran |
Tipo | Condensador de bobina |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10139650
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250214 |
160 mm | 29/32 |
124.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10425192
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250414 |
400 mm | 29/32 |
130.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10224214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250211 |
160 mm | 14/23 |
100.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Acc. to DIN 12593
- With NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Especificaciones
Conforme a DIN 12593 y además de la norma DIN | |
Condensador de bobina | |
1 Unidad |
Vidrio Duran | |
Para vapores de condensación |