Learn More
DWK Life Sciences Frasco de depósito para HPLC DURAN™, transparente, base cónica, GL 45
El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC.
242.00€ - 1540.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15819007
![]() |
DWK Life Sciences
218415407 |
1000 ml |
242.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15829007
![]() |
DWK Life Sciences
218416309 |
2000 ml |
302.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15839007
![]() |
DWK Life Sciences
218417305 |
5000 ml |
499.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15849007
![]() |
DWK Life Sciences
218418601 |
10 000 ml |
1540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16444944
![]() |
DWK Life Sciences
218416909 |
3500 ml |
406.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los frascos de depósito DURAN™ se han diseñado especialmente para el almacenamiento y la entrega de fases móviles y disolventes de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Los depósitos tienen una cavidad central para el filtro de entrada que permite la entrega más eficiente de la fase móvil a los analizadores de HPLC. Una alternativa más segura y cómoda a los frascos de medios de vidrio de fondo plano, los depósitos de fondo cónico permiten una mayor recuperación del disolvente, sin tener que inclinar el depósito y arriesgarse a un derrame de disolvente. Los depósitos más grandes permiten análisis más prolongados e ininterrumpidos. Estos son especialmente útiles durante el fin de semana o un largo análisis cromatográfico cuando puede correrse el riesgo de que se agoten los disolventes durante el funcionamiento sin supervisión.
- El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC
- Fabricados a partir del material elegido para los frascos de disolvente: vidrio borosilicatado 3.3. Este material tiene una durabilidad química excepcional que ofrece un perfil muy bajo de iones inorgánicos extraíbles y la ausencia total de iones orgánicos extraíbles.
- DURAN™ es un tipo de vidrio de borosilicato 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio de borosilicato de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
- El vidrio DURAN™ está clasificado por las farmacopeas USP / EP / JP como vidrio neutro tipo I.
- Código de rastreo y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
- En los dos tamaños más grandes, la cavidad central puede acomodar barras agitadoras magnéticas para mejorar la mezcla
- Orificio de ventilación/drenaje lateral en la base para la desgasificación de baños de ultrasonidos o el drenaje de agua después de la limpieza
- La rosca GL 45 se ajusta a los tapones de conexión HPLC estándar
- Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
Especificaciones
Boro 3.3 | |
Sí |