Learn More
DWK Life Sciences Frasco de depósito para HPLC DURAN™, transparente, base cónica, GL 45
El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC.
Marca: DWK Life Sciences 218415407
182.12 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos de depósito DURAN™ se han diseñado especialmente para el almacenamiento y la entrega de fases móviles y disolventes de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). Los depósitos tienen una cavidad central para el filtro de entrada que permite la entrega más eficiente de la fase móvil a los analizadores de HPLC. Una alternativa más segura y cómoda a los frascos de medios de vidrio de fondo plano, los depósitos de fondo cónico permiten una mayor recuperación del disolvente, sin tener que inclinar el depósito y arriesgarse a un derrame de disolvente. Los depósitos más grandes permiten análisis más prolongados e ininterrumpidos. Estos son especialmente útiles durante el fin de semana o un largo análisis cromatográfico cuando puede correrse el riesgo de que se agoten los disolventes durante el funcionamiento sin supervisión.
- El diseño cónico optimizado permite la entrega más segura y eficaz de fase móvil a analizadores de HPLC
- Fabricados a partir del material elegido para los frascos de disolvente: vidrio borosilicatado 3.3. Este material tiene una durabilidad química excepcional que ofrece un perfil muy bajo de iones inorgánicos extraíbles y la ausencia total de iones orgánicos extraíbles.
- DURAN™ es un tipo de vidrio de borosilicato 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio de borosilicato de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
- El vidrio DURAN™ está clasificado por las farmacopeas USP / EP / JP como vidrio neutro tipo I.
- Código de rastreo y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
- En los dos tamaños más grandes, la cavidad central puede acomodar barras agitadoras magnéticas para mejorar la mezcla
- Orificio de ventilación/drenaje lateral en la base para la desgasificación de baños de ultrasonidos o el drenaje de agua después de la limpieza
- La rosca GL 45 se ajusta a los tapones de conexión HPLC estándar
- Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
Especificaciones
1000 ml | |
Suministro de disolventes a equipos de HPLC; transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril | |
1/Paq. | |
110 mm |
Boro 3.3 | |
Roscas, tamaño GL 45 | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
HPLC Reservoir Bottles
-
DURAN HPLC Reservoir Bottle
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
43Hours
2Minutes
28Seconds
26New Offer Ahorre hasta un 70%