Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Varilla de agitador, intercambiable, maciza
Uso como alternativa a los agitadores magnéticos en el caso de altas viscosidades o altas velocidades de agitación.
Marke: DWK Life Sciences 286305701
837.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 0.55000kg
Beschreibung
Los ejes agitadores sólidos DURAN™ KPG™ se utilizan para el procesamiento posterior en una amplia variedad de agitadores. Están disponibles en las calidades molidas y pulidas. El manguito del cojinete y el eje agitador se hacen coincidir de un modo precioso mediante un rectificado de precisión.
- Sólido
- Disponible en versión pulida y molida
- El manguito del cojinete y el eje agitador están adaptados con precisión el uno al otro mediante molienda de precisión
Spezifikation
50/Paq. | |
Agitación de soluciones de reacción con altas viscosidades o a altas velocidades; para el procesamiento posterior de diferentes formas y tipos de agitador | |
Esmerilados |