Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, clase B, escala en blanco, con graduación
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
24.05€ - 111.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13334981
|
DWK Life Sciences
213960707 |
5 ml |
24.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12771785
|
DWK Life Sciences
213960801 |
10 ml |
25.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12781785
|
DWK Life Sciences
213961403 |
25 ml |
26.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12701795
|
DWK Life Sciences
213961703 |
50 ml |
27.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12721795
|
DWK Life Sciences
213962408 |
100 ml |
31.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13394981
|
DWK Life Sciences
213963601 |
250 ml |
49.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12761795
|
DWK Life Sciences
213964409 |
500 ml |
68.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13107504
|
DWK Life Sciences
213965405 |
1000 ml |
65.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13167534
|
DWK Life Sciences
213966307 |
2000 ml |
111.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Los probetas de medición de clase B tienen líneas de graduación y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Los certificados de lote para los probetas de mezclado también están disponibles para descargar en línea.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí | |
250 °C |