Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Probeta graduada con certifcado UKAS, clase A
Las probetas graduadas DURAN™ de clase A con certificado UKAS están calibradas bajo condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
Marca: DWK Life Sciences 213976308
254.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97500kg
Descripción
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
- La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Minimización máxima de influencias no deseadas
Especificaciones
10 ml | |
85 mm | |
Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica | |
Sí |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
2000 ml | |
1/paq. |