Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Probeta graduada con certifcado UKAS, clase A
Las probetas graduadas DURAN™ de clase A con certificado UKAS están calibradas bajo condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
155.00€ - 268.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica |
Incluye | 1/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15806871
|
DWK Life Sciences
213973602 |
250 ml |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15816871
|
DWK Life Sciences
213974401 |
500 ml |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826871
|
DWK Life Sciences
213975406 |
1000 ml |
213.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15836871
|
DWK Life Sciences
213976308 |
2000 ml |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856861
|
DWK Life Sciences
213970708 |
5 ml |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15866861
|
DWK Life Sciences
213970802 |
10 ml |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876861
|
DWK Life Sciences
213971404 |
25 ml |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886861
|
DWK Life Sciences
213971704 |
50 ml |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896861
|
DWK Life Sciences
213972409 |
100 ml |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Nuestro material volumétrico de DURAN™ cumple ya con los más altos estándares de precisión. La gama de DURAN™ se ha ampliado recientemente para incluir en el catálogo de productos los matraces aforados y las probetas graduadas con certificado individual UKAS. Esta nueva línea de productos se prueba y calibra de acuerdo con los requisitos establecidos por el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) y es conforme a la norma ISO 17025, un estándar para la comparación global de resultados de pruebas y calibración.- Las tolerancias de volumen cumplen la clase de precisión A
- Alta precisión debido a una mejor visibilidad de la marca de aforo impresa
- La impresión en color azul es altamente resistente a los productos químicos
- Escala de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
- Determinación y medición muy exactas de los volúmenes debido a su precisa fabricación y graduación
- Máxima minimización de influencias indeseadas
Spécification
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica | |
1/paq. | |
Sí |