Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ PURE, ámbar, con rosca DIN
Una gama de frascos de alta calidad con protección contra la luz y cierres, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
Marca: DWK Life Sciences 818067306
15081.25 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 de color ámbar disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
5000 ml | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
GL 45 | |
182 mm |
Fabricación de fármacos y productos biotecnológicos sensibles a la luz; Almacenamiento y transporte de API sensibles a la luz, productos intermedios a granel, ingredientes y medios | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10177215 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | 818067306 |
10169104 | Certificado de análisis | 03/12/2024 | 818067306 |
10167488 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | 818067306 |
10166374 | Certificado de análisis | 31/01/2024 | 818067306 |
10165734 | Certificado de análisis | 18/12/2023 | 818067306 |