Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, esmerilada y pulida, sin macho, inclinación 1:5
Llaves de paso, esmeriladas y pulidas, con una inclinación de 1:5 y sin macho para labores libres de grasa.
215.00€ - 745.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío |
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15894788
|
DWK Life Sciences
286456409 |
6 mm |
745.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864788
|
DWK Life Sciences
286455404 |
2,5 mm |
710.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874788
|
DWK Life Sciences
286455601 |
2 mm |
710.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884788
|
DWK Life Sciences
286456006 |
4 mm |
449.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804798
|
DWK Life Sciences
286457002 |
10 mm |
215.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814798
|
DWK Life Sciences
286457208 |
8 mm |
215.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las llaves de una vía DURAN™ esmeriladas, pulidas y con una inclinación alternativa de 1:5 son llaves de paso, que permiten trabajar sin el uso de grasa empleando los correspondientes machos para llave fabricados en PTFE y que son particularmente adecuadas para aplicaciones de vacío.La mayor conicidad evita que el macho para llave se agarrote.- Llave de paso, provista de hembra esmerilada y pulida, no incluye macho
- Labores libres de grasa gracias a la superficie pulida de la llave
- Inclinación de 1:5
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
Boro 3.3 | |
Sí | |
Adecuada para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío |