missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, esmerilada y pulida, sin macho, inclinación 1:5

Llaves de paso, esmeriladas y pulidas, con una inclinación de 1:5 y sin macho para labores libres de grasa.

Marca:  DWK Life Sciences 286456006

Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15884788

  • 449.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Las llaves de paso de una vía esmeriladas y pulidas DURAN™ con un paso alternativo de 1:5 son válvulas de cierre que permiten el funcionamiento sin grasa con los correspondientes tapones de válvula de PTFE y son especialmente adecuadas para aplicaciones de vacío. El ángulo cónico más grande evita que el tapón de la llave se atasque.

  • Manguito de la válvula esmerilado y pulido, sin tapón
  • Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
  • Conicidad 1:5
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones

Especificaciones

4 mm
Boro 3.3
NS 18.2
25/Paq.
10 mm
1,5 mm
Adecuada para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales