Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Macho para llave, hueco, con rosca y mango de vidrio, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso en casos de mayores exigencias con respecto a la hermeticidad.
Marca: DWK Life Sciences 286044406
598.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27500kg
Descripción
Los tapones de grifo huecos DURAN™ son adecuados para trabajar con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos.
- Tapón de grifo hueco con mango de vidrio roscado y dispositivo de seguridad de grifo de 3 piezas
Especificaciones
4 mm | |
Sí | |
25/Paq. |
Borosilicato 3.3, Polipropileno | |
NS 18.8 | |
Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos |