Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600508
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
115 mm | |
T |
8 mm | |
Vidrio Duran | |
1 Paq. |