Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
4.45€ - 7.31€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Vidrio Duran |
Longitud global (métrico) | 115 mm |
Cantidad de embalaje | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10559031
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01600510 |
10 mm |
7.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10048470
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01600508 |
8 mm |
4.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Vidrio Duran | |
1 Paq. |
Esterilizable en autoclave | |
115 mm | |
T |