Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz aforado, ámbar, con certifcado UKAS, con tapón de polietileno de diseño ergonómico
Los matraces aforados DURAN™ de clase A con certificado individual UKAS, disponibles en transparente y ámbar, están calibrados bajo condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
Marca:  DWK Life Sciences 246742456
191.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15896881
  • 202.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
  • La imagen impresa en blanco es altamente resistente a productos químicos
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Minimización máxima de influencias no deseadas
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples)
1/paq.
100 ml
Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica
0,1 ml