Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz aforado, ámbar, con certifcado UKAS, con tapón de polietileno de diseño ergonómico
Los matraces aforados DURAN™ de clase A con certificado individual UKAS, disponibles en transparente y ámbar, están calibrados bajo condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
196.00€ - 284.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15806891
|
DWK Life Sciences
246743255 |
200 ml |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15816891
|
DWK Life Sciences
246743658 |
250 ml |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826891
|
DWK Life Sciences
246744457 |
500 ml |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15836891
|
DWK Life Sciences
246745453 |
1000 ml |
255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15846881
|
DWK Life Sciences
246740755 |
5 ml |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15846891
|
DWK Life Sciences
246746355 |
2000 ml |
284.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856881
|
DWK Life Sciences
246740858 |
10 ml |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15866881
|
DWK Life Sciences
246741254 |
20 ml |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876881
|
DWK Life Sciences
246741451 |
25 ml |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886881
|
DWK Life Sciences
246741751 |
50 ml |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896881
|
DWK Life Sciences
246742456 |
100 ml |
202.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Nuestro material volumétrico de DURAN™ cumple ya con los más altos estándares de precisión. La gama de DURAN™ se ha ampliado recientemente para incluir en el catálogo de productos los matraces aforados y las probetas graduadas con certificado individual UKAS. Esta nueva línea de productos se prueba y calibra de acuerdo con los requisitos establecidos por el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) y es conforme a la norma ISO 17025, un estándar para la comparación global de resultados de pruebas y calibración.- Las tolerancias de volumen cumplen la clase de precisión A
- Alta precisión debido a una mejor visibilidad de la marca de aforo impresa
- La impresión en color blanco es altamente resistente a los productos químicos
- Se entrega con tapón ergonómico en polietileno para una apertura y un cierre rápidos y seguros
- Determinación y medición muy exactas de los volúmenes debido a su precisa fabricación
- Máxima minimización de influencias indeseadas
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples) | |
Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica | |
1/paq. | |
Sí |