Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Marca:  Brady™ 312051
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17827864
  • 49.05€ / paquete de 1500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
  • DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Especificaciones
M6-10x4.2-7597-YL
Yellow
Label
Wire and Cable Markers
Wire and Cable Labeling
1 Label
Rectángulo
De -40 °C a +100 °C
0.2 mm
0.165 in.
10 mm
Non-adhesive
Mate
Polyethylene
No estéril
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
150 Labels
-40°F to +212°F
0,008 in
4.2 x 10 mm
0.39 in.