Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Marca:  Brady™ 312188
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17828064
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
  • DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Especificaciones
Non-adhesive
Mate
Vinyl
No estéril
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
250 etiquetas
-40°F to +212°F
0,008 in
4.2 x 15 mm
0.59 in.
White
Label
Wire and Cable Markers
Wire and Cable Labeling
1 Label
Rectángulo
De -40 °C a +100 °C
0.2 mm
0.165 in.
15 mm