Learn More
Gibco™ Medio Dynamis™ AGT™
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Marca:  Gibco™ A2617502
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15440994
  • 8830.00€ / 100 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
CHO DG44, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Polvo (AGT)
AGT™, Dynamis™
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Dry format medium.
Store in the dark and dry at 2°C to 8°C.
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
AGT Medium
100 L
Double Polybagged with dessicants in Ropack Bucket
Mammalian Cell Culture
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2445081 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Número de lote2439302 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Número de lote2442594 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Número de lote2444189 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Número de lote2445029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2617503,A2617502,A2617504,A2617501
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio Dynamis™ AGT™ > 100 L
Advertencia:Para fabricación, procesamiento o reenvasado.