Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-200 F
Los baños de circulación tienen un amplio intervalo de temperatura de trabajo. Adecuado para aplicaciones internas y externas. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.
5260.00€ - 5575.00€
Especificaciones
Descripción | Baño de circulación calefactado/efrigeración |
---|---|
Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
Capacidad de refrigeración | 0,2 kW |
Caudal | 8 a 23 L/min |
Pantalla | Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15960267
|
JULABO™
9021701 |
Interfaz no incluida |
5260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15970267
|
JULABO™
9021701.A |
Interfaz analógica |
5575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15980267
|
JULABO™
9021701.D |
Interfaz RS232 |
5405.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Potentes máquinas de refrigeración
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones
Baño de circulación calefactado/efrigeración | |
0,2 kW | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
DYNEO™ DD-200F | |
De - 20 °C a 200 °C | |
23 × 39 × 65 cm | |
230 V/50-60 Hz, 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz |
De 3 L a 4 L | |
8 a 23 L/min | |
2 kW | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
±0.01°C | |
15 cm |