Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-201F Refrigerated/Heating Circulator
Circulators have a wide working temperature range. Suitable for both internal and external applications. Pump capacity is 22 L/min with pressure of 0.6 bar. The cooling machines operate precisely and reliably even at elevated ambient temperatures up to +40 °C.
Marca: JULABO™ 9021702
Detalles adicionales : Peso : 24.70000kg
Descripción
- Potentes máquinas de refrigeración
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones
Baño de circulación calefactado/efrigeración | |
0,2 kW | |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Interfaz no incluida | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
44 × 41 × 44 cm | |
24,7 kg |
De 3 L a 4 L | |
8 a 23 L/min | |
2 kW | |
DYNEO™ DD-201F | |
De - 20 °C a 200 °C | |
15 cm | |
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50-60 Hz |