Learn More
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11343808
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343808
100 mm
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Código de producto. 11343808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040285.DM
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,27 g/mm, varilla de fundición, diámetro aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
Color Gris a plata
Forma física ≈0,27g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Cantidad 100 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Olor Odorless
Aspecto Gray to silver rod
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS25K002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Número de loteC13M30 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Número de loteF24W048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Número de loteR06A019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
Número de loteZ14D032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040285.DH,040285.HF,040285.DM,040285.DJ
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de disprosio, 6,35 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals >