missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E-Cadherin / CD324 Mouse, Clone: CDH1/1525, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | E-Cadherin / CD324 |
---|---|
Clon | CDH1/1525 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901328
|
EnquireBio
999-MSM5-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991318
|
EnquireBio
999-MSM5-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
E-Cadherin / CD324 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
999 | |
Recombinant human full-length E-Cadherin protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
120-80kDa (Mature) ;135kDa (Precursor) |
CDH1/1525 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001304114 | |
CDH1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface | |
LS174T, Raji, HT29, SK-BR3 cells. Prostate or Colon carcinomas. |