Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción
Regula la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador de tetraciclina inducible. El vector de expresión de E. coli IBA Lifesciences GmbH sin secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.
Marca: IBA Lifesciences 5-4005-001
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
- El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
- Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
- La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Specifications
Inducible con anhidrotetraciclina | |
Tet | |
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo | |
Etiqueta Strep II | |
250 ng/μl | |
5 μg | |
Vector para la expresión recombinante en E. coli |
Ampicilina | |
Vector | |
E. coli | |
Clonación directa | |
Adelante | |
pASG-IBA5 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción > Vector: PASG-IBA5
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction