Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli con secreción permite la expresión de proteínas en E.coli.
286.00€
Especificaciones
Agente inductor | Inducible con anhidrotetraciclina |
---|---|
Gen marcador | Ampicilina |
Promotor | Tet |
Tipo de producto | Vector |
Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
Código de producto | Marca | Vector | Etiqueta de proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Vector | Etiqueta de proteína | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15613748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4102-001 |
pASG-IBA102 | Etiqueta Twin-Strep |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15633748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4104-001 |
pASG-IBA104 | Etiqueta Twin-Strep |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15643728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4001-001 |
pASG-IBAwt2 | Sin etiquetar |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15643738
![]() |
IBA Lifesciences
5-4044-001 |
pASG-IBA44 | Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15653728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4002-001 |
pASG-IBA2 | Etiqueta Strep II |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15673728
![]() |
IBA Lifesciences
5-4004-001 |
pASG-IBA4 | Etiqueta Strep II |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15673748
![]() |
IBA Lifesciences
5-4144-001 |
pASG-IBA144 | Etiqueta His (6x), Etiqueta Twin-Strep |
286.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli de IBA Lifesciences GmbH con secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.Especificaciones
Inducible con anhidrotetraciclina | |
Tet | |
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo | |
ompA para secreción periplásmica |
Ampicilina | |
Vector | |
5 μg |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción