Learn More
Contec™ Sistema de limpieza de tiras de paredes suaves DualClean™
Diseñada para una limpieza a fondo y económica de las cortinas de tiras de vinilo. El sistema de limpieza de tiras de paredes suaves Contec™ DualClean™ es un sistema exclusivo que permite a un operador limpiar rápidamente ambos lados de una cortina de tiras de plástico de 4 a 12 in de una sola pasada.
Marca: Contec™ DCQT0002
767.83 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Sistema DualCleanEl sistema incluye un bastidor de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva, fundas de tela y un mango QuickConnect™. Los mangos QuickConnect son intercambiables. El mango recomendado para el sistema DualClean es el núm. cat. 19168806, extensible de fibra de vidrio. Todas las piezas se venden por separado.
- Limpia de manera sencilla y uniforme ambos lados de la longitud de la tira
- Dos fundas de tela disponibles para dar respuesta a las necesidades de limpieza:
- El paño de microfibra elimina y atrapa el polvo y otros contaminantes visibles
- El punto de poliéster Quiltec™ resulta especialmente adecuado para entornos críticos
- El bastidor se adapta a una gran variedad de mangos Contec
- El bastidor electropulido es esterilizable en autoclave y resistente a la mayoría de los productos químicos y desinfectantes
Especificaciones
67 x 7 cm (26,3 x 2,77 in) | |
Blanco | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Un solo uso | |
Permite a un solo operador limpiar de forma rápida y sencilla ambos lados de las cortinas de tiras de plástico en una sola pasada | |
No |
Funda DualClean | |
2,77 in | |
70.4 mm | |
26,3 in | |
Triple Bagged Covers | |
ISO Clase 4 a 6, áreas de grado A/B | |
Tejido de poliéster |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%