Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600121
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499763
  • 662.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Iluminación de foco avanzada
  • Se puede montar en cualquier soporte para microscopio o pilar
  • El control de atenuación está situado ergonómicamente en el control de enfoque del microscopio
  • El robusto cabezal de luz de metal emite unos intensos 130 lm
  • Equipado con laminillas de refrigeración especiales que impiden que el objeto iluminado se caliente bajo el microscopio
  • Larga vida útil de al menos 50 000 horas
  • Ofrece una alternativa atractiva a las convencionales fuentes de luz fría con fibra óptica
  • Cabezal de iluminación doble
  • Adaptadores para todos los soportes y versión independiente disponibles
  • Flujo de luz máx.: 130 lm cada foco
  • Controlador integrado
  • Contraste extra con luz alterna
  • Fuente de alimentación de amplio rango. Sistema de enchufe internacional CLIP
  • Doble Spotlight Plus con función de conmutación: Cabezal LED 1 encendido, cabezal LED 2 A, ambos cabezales LED encendidos, ambos cabezales LED apagados
  • Tecnología “flex and stay” probada en aviación
Especificaciones
Especificaciones
Iluminador de microscopio
CE
Unidad de control de 61 x 114 x 107 mm
Soporte de montaje
Fuente de alimentación
500 mm (cabezal de luz incl.)
130 lm
LED
Cabezal de iluminación doble
Iluminación para estereomicroscopía
50/60 Hz
50 000 horas
LED de alta potencia
100/240 V