Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
456.00€ - 662.00€
Especificaciones
Tipo de bombilla | LED |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Unidad de control de 61 x 114 x 107 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
Para utilizar con (equipo) | Soporte de montaje |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15489763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600101 |
Iluminador de microscopio |
456.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15499763
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600121 |
Iluminador de microscopio |
662.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Advanced spot illumination.
- Can be mounted to any microscope stand or pillar.
- Dimming control is ergonomically placed to the focus control of the microscope
- Robust metal light head.
- Equipped with special cooling lamellae that prevent the illuminated object from heating up under the microscope.
- Provide an attractive alternative to conventional cold light sources with fiber optics.
- Single or double lighting head.
- Adapters for all stands plus stand-alone version available.
- Mounting bracket need to be ordered separately.
- Integrated controller.
- Extra contrast with alternating light.
- Wide range power supply.
- International clip plug system.
- Spot Light Plus Double can be controlled individually.
- Aviation proofed-flex and stay technology.
Especificaciones
LED | |
Unidad de control de 61 x 114 x 107 mm | |
Soporte de montaje | |
Fuente de alimentación | |
500 mm (cabezal de luz incl.) | |
100/240 V |
CE | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
50/60 Hz | |
50 000 horas | |
130 lm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus