Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus
The EasyLED Spotlight Plus is an ergonomic and compact LED spot illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Power supply included.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489763
  • 456.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Iluminación de foco avanzada
  • Se puede montar en cualquier soporte para microscopio o pilar
  • El control de atenuación está situado ergonómicamente en el control de enfoque del microscopio
  • El robusto cabezal de luz de metal emite unos intensos 130 lm
  • Equipado con laminillas de refrigeración especiales que impiden que el objeto iluminado se caliente bajo el microscopio
  • Larga vida útil de al menos 50 000 horas
  • Ofrece una alternativa atractiva a las convencionales fuentes de luz fría con fibra óptica
  • Cabezal de iluminación sencillo
  • Adaptadores para todos los soportes y versión independiente disponibles
  • Flujo de luz máx.: 130 lm
  • Controlador integrado
  • Contraste extra con luz alterna
  • Fuente de alimentación de amplio rango
  • Sistema de enchufe internacional CLIP
  • Tecnología “flex and stay” probada en aviación
Especificaciones
Especificaciones
Iluminador de microscopio
CE
Unidad de control de 61 x 114 x 107 mm
Soporte de montaje
Fuente de alimentación
500 mm (cabezal de luz incl.)
130 lm
LED
Cabezal de luz sencillo
Iluminación para estereomicroscopía
50/60 Hz
50 000 horas
Iluminación LED de alta potencia
100/240 V
Videos
  • Schott Lighting and Imaging EasyLED Spotlight PLUS
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Schott Lighting and Imaging EasyLED spotlight PLUS
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Spotlight Plus > Rango (Lux): 130 lm