Learn More
Greiner Bio-One Easyload Pipette Tip Refill System, Sterile
Stacked refill system with rack suitable for refilling pipette tip boxes.
Marca:  Greiner Bio-One 741061
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11709482
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sistema de relleno sencillo, que ahorra tiempo y espacio para puntas de pipeta estándar.
  • Gradillas esterilizables en autoclave.
  • Gradillas apilables.
  • Cajas codificadas por colores
  • Las guías de colocación facilitan la colocación de unidades de recarga en las gradillas.
  • El diseño del interior de la gradilla aumenta la estabilidad durante la esterilización en autoclave y cuando las puntas de pipeta se utilizan con pipetas multicanal.
  • Graduados
  • Estéril
  • Para un solo uso
  • Estructura de polipropileno
  • Sin metales pesados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Autoclavable
960/paq.
Sí
Polipropileno
Estéril
Radiación
Amarillo
Adecuado para pipetas monocanal Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson y Socorex, así como para pipetas multicanal Gilson, Eppendorf y Socorex
EasyLoad