Learn More
Greiner Bio-One Easyload Pipette Tip Refill System, Sterile
Stacked refill system with rack suitable for refilling pipette tip boxes.
443.70€ - 666.06€
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Método de esterilización Radiación
Desechables
Graduated Sí
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Envase Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Envase Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11709482
Ver documentos Detalles de la promoción
Greiner Bio-One
741061
Adecuado para pipetas monocanal Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson y Socorex, así como para pipetas multicanal Gilson, Eppendorf y Socorex 960/paq. 200 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11769472
Ver documentos Detalles de la promoción
Greiner Bio-One
741040
Adecuado para pipetas monocanal Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Socorex 360/paq. 1000 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Simple, time- and space-saving refill system for standard pipette tips.
  • Autoclavable racks.
  • Stackable racks.
  • Color-coded boxes.
  • Positioning guides make it easier to place refill units on the racks.
  • Design of rack interior increases stability during autoclaving and when pipette tips are bein used with multi-channel pipettes.
  • Graduated
  • Sterile
  • For single use only
  • Polypropylene construction
  • Free of heavy metal
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Radiación
Sí
Polipropileno
Autoclavable
EasyLoad