Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para placas Petri Easyplate™
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10157541
  • 1255.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
  • Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri
  • Disponibles en 4 colores y dos tamaños; el tamaño de 24,1 cm de altura tiene capacidad para 48 placas Petri de 100 mm y el tamaño de 36,8 cm de altura tiene capacidad para 84 placas Petri de 100 mm
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Información de órdenes
Disponible en dos tamaños: gradilla de 35,5 cm para un total de 84 placas; gradilla de 22,8 cm con capacidad para 48 placas.
Especificaciones
Especificaciones
Gradillas para placas de Petri
Natural, rojo, amarillo, azul (juego de 4)
Policarbonato
No
22,8 cm
Esterilizable en autoclave
Placas de Petri (48 x 100 mm)
48
Placas de Petri de 10 cm