Learn More
Tocris Bioscience™ Ebselen
Glutathione peroxidase mimic; peroxynitrite scavenger
Marca:  Tocris Bioscience™ 5245/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18767426
  • 467.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Ebselen is a glutathione peroxidase mimic; peroxynitrite scavenger. Inhibits ferroptosis. Also inhibits lipoxygenase, cyclooxygenase, nitric oxide synthase, protein kinase C and H+/K+-ATPase activity. Inhibits the hepatic carcinogenic effects of aflatoxin B1. Antioxidant and anti-inflammatory. Selectively inhibits Gq protein signaling and enhances differentiation of brown adipocytes. Inhibits SARS-CoV-2 Mpro in vitro (IC50 = 0.67 μM in FRET assay)
Especificaciones
Especificaciones
98%
60940-34-3
50 mg
M.W. (Observed): 274.18
2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2 H)-one
-20 °C
Ebselen
Ebselen
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación