missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Ebselen

Glutathione peroxidase mimic; peroxynitrite scavenger

128.00€ - 467.00€

Especificaciones

Pureza 98%
Fórmula molecular 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2 H)-one
CAS 60940-34-3
Contenido y almacenamiento -20 °C
Tipo de producto Ebselen
Ver más especificaciones

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Cantidad Prezzo Quantità e disponibilità  
18785666
missing translation for 'viewDocuments'
Tocris Bioscience™
5245/10
10 mg
128.00€
10 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18767426
missing translation for 'viewDocuments'
Tocris Bioscience™
5245/50
50 mg
467.00€
50 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descrizione

Descrizione

Glutathione peroxidase mimic; peroxynitrite scavenger. Inhibits ferroptosis. Also inhibits lipoxygenase, cyclooxygenase, nitric oxide synthase, protein kinase C and H+/K+-ATPase activity. Inhibits the hepatic carcinogenic effects of aflatoxin B1. Antioxidant and anti-inflammatory. Selectively inhibits Gq protein signaling and enhances differentiation of brown adipocytes. Inhibits SARS-CoV-2 Mpro in vitro (IC50 = 0.67 μM in FRET assay)
Specifica

Specifica

98%
60940-34-3
Ebselen
Ebselen
2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2 H)-one
-20 °C
M.W. (Observed): 274.18
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati

Para uso exclusivo en investigación

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato