Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Designed for long lifetime and low injection port adhesion.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041906
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
EC | |
12,5 mm | |
24/paq. |