Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EC Science Silicon Septa
Designed for long lifetime and low injection port adhesion.
60.50€ - 146.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15218623
|
Trajan Scientific and Medical™
041901 |
9,5 mm |
60.50€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15228623
|
Trajan Scientific and Medical™
041904 |
11,5 mm |
61.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15248623
|
Trajan Scientific and Medical™
041906 |
12,5 mm |
61.70€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15238623
|
Trajan Scientific and Medical™
041905 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
15258623
|
Trajan Scientific and Medical™
041912 |
11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
- Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
- No bleed or contamination into the GC system
- Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Especificaciones
EC |