Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
GREENER_CHOICE
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1041-800-000-9
23.43 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16633912
  • 39.55€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta UltraFine™
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
No estéril
Autoclavable
75,9 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
En bolsa
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
Micropipetas de 1000 μl
Eclipse™
Sin filtro
Azul
2,98 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Punta UltraFine
No
Resina de polipropileno