Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
39.55€ - 64.20€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1000 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Azul |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 2,98 in |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16633912
|
Labcon™
1041-800-000-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | En bolsa | No estéril |
39.55€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16643912
|
Labcon™
1041-960-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
45.75€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16653912
|
Labcon™
1041-965-006-9 |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
64.20€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17517806
|
Labcon™
1041-700-000-9 |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Rack apilado | No estéril |
44.29€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- UltraFine™ point
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
1000 μl | |
Azul | |
2,98 in | |
Manejo de líquidos | |
Micropipetas de 1000 μl | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
75,9 mm | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |