Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1041-960-006-9
34.75 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta UltraFine™
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
75,9 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. | |
Pipeta de 1000 µl | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Azul | |
2,98 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |