Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μL Graduated Pipette Tips
These Eclipse™ Graduated Pipette Tips fit most popular 1000 μL Pipettors.
Marca: Labcon™ 1046-700-000-9
52.42 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Especificaciones
1000 μL | |
No estéril | |
Morado | |
2,98 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Manejo de líquidos | |
Rack | |
Rack | |
No | |
Universal Fit | |
Eclipse | |
Certificado de calidad |
Sin filtro | |
Clear | |
Autoclavable | |
75.9 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic) | |
Eppendorf™, Sartorius™ Biohit™ mLINE™, Gilson™ Pipette | |
Extended Length | |
96 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. | |
Single-use | |
Sí | |
Resina de polipropileno | |
250, 500, 750, 1000 μL |