Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μL Graduated Pipette Tips
GREENER_CHOICE
These Eclipse™ Graduated Pipette Tips fit most popular 1000 μL Pipettors.
32.60€ - 71.90€
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,98 in
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Envase Esterilidad Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Esterilidad Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16633922
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Labcon™
1046-800-000-9
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja No estéril 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
32.60€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16643922
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Labcon™
1046-960-006-9
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja No estéril 96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs.
56.25€
paquete de 576
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16653922
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Labcon™
1046-965-006-9
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja Estéril 96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs.
71.90€
paquete de 576
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17577806
Ver documentos
Labcon™
1046-700-000-9
Rack No estéril 96 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
56.45€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
Transparente
2,98 in
Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas)
Eclipse™
250, 500, 750, 1000 µl
Sin filtro
Autoclavable
75,9 mm
Manejo de líquidos
Sí
Resina de polipropileno