Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1200 μL Extended Length Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
These extended length pipette tips for Sartorius™ Pipettes come conveniently packed in resealable bags or racks.
Marca: Labcon™ 1048-965-006-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta a pipetas Sartorius™ de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1200 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Micropipeteo | |
Rack, 96 | |
Sí | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
88,9 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Haz electrónico | |
96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. | |
No | |
Resina de polipropileno |