Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1200 μL Extended Length Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
These extended length pipette tips for Sartorius™ Pipettes come conveniently packed in resealable bags or racks.
53.68€ - 135.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (métrico) | 88,9 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17507816
|
Labcon™
1048-965-006-9 |
Estéril | Rack, 96 |
135.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17587806
|
Labcon™
1048-800-000-9 |
No estéril | Bagged |
53.68€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17597806
|
Labcon™
1048-960-006-9 |
No estéril | Rack, 96 |
127.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fits Sartorius™ 1200 μL Pipettes
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
1200 μl | |
Transparente | |
88,9 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Sí | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Micropipeteo | |
No | |
Resina de polipropileno |