Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
Estas puntas de pipeta tienen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
Marca: Labcon™ 1011-700-006-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
48,3 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Rack apilado | |
960 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,9 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine | |
Sí | |
Micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 20 μl | |
Eclipse™ |
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta de 20 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS > Puntas de pipeta; certificaciones/cumplimiento: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; formato: gradilla para apilado; esterilidad: No estéril, volumen (sistema métrico): 20 μl; cantidad: 960 puntas/gradilla, 10 paquetes/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido